Documents
576581
Sigma-Aldrich
Methanethiol-S-d
98 atom % D
Synonyme(s) :
Methyl mercaptan-d
About This Item
Formule linéaire :
CH3SD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
49.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
6 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]SC
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i/hD
Clé InChI
LSDPWZHWYPCBBB-DYCDLGHISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup