Principaux documents
576336
Sigma-Aldrich
Acid Yellow 14
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H11Cl2N4NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.24
Numéro C.I. (Colour Index):
18960
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pf
317 °C (lit.)
λmax
223 nm in H2O
Chaîne SMILES 
[Na+].Cc1nn(c(O)c1\N=N/c2ccccc2)-c3cc(Cl)c(cc3Cl)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12Cl2N4O4S.Na/c1-9-15(20-19-10-5-3-2-4-6-10)16(23)22(21-9)13-7-12(18)14(8-11(13)17)27(24,25)26;/h2-8,23H,1H3,(H,24,25,26);/q;+1/p-1/b20-19-;
Clé InChI
VTTICLIVURCMBF-BLTQDSCZSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable