Principaux documents
575844
Sigma-Aldrich
trans-Diamminedinitropalladium(II)
99.9%
About This Item
Formule linéaire :
Pd[(NO2)2](NH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
99.9%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: palladium
Pf
230 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N.N.[Pd++].[O-]N=O.[O-]N=O
InChI
1S/2HNO2.2H3N.Pd/c2*2-1-3;;;/h2*(H,2,3);2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
FEVAROJZEMZJGB-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable