575410
Poly[(m-phenylenevinylene)-alt-(2,5-dihexyloxy-p-phenylenevinylene)]
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Composition
trans, 95%
Solubilité
chloroform: soluble 2%
THF: soluble
toluene: soluble
Fluorescence
λex 404 nm; λem 451 nm in chloroform
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.