Key Documents
574880
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
98%
Synonyme(s) :
3,5-Dichloroisonicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1c(Cl)cncc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-3-1-9-2-4(8)5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
BUQPTOSHKHYHHB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable