Documents
572187
Sigma-Aldrich
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]biguanide hydrochloride
96%
About This Item
Formule linéaire :
F3CC6H4HNC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Pf
209-213 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H10F3N5.ClH/c10-9(11,12)5-1-3-6(4-2-5)16-8(15)17-7(13)14;/h1-4H,(H6,13,14,15,16,17);1H
Clé InChI
RTSKKAJVUWUZDF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable