572144
Bromotris(triphenylphosphine)copper(I)
98%
Synonyme(s) :
Bromotris(triphenylphosphine)copper, Tris(triphenylphosphine)copper(I) bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: copper
Pf
168-170 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]Br.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.BrH.Cu/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;1H;/q;;;;+1/p-1
Clé InChI
QXLPGKOIQZWUPL-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable