Documents
571474
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butylbenzyl bromide
97%
Synonyme(s) :
1-(Bromomethyl)-3,5-bis(1,1-dimethylethyl)benzene, 1-Bromomethyl-3,5-di-tert-butylbenzene, a-Bromo-3,5-di-tert-butyltoluene
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3C]2C6H3CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1cc(CBr)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H23Br/c1-14(2,3)12-7-11(10-16)8-13(9-12)15(4,5)6/h7-9H,10H2,1-6H3
Clé InChI
SNRYBGHMHAJTTM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant involved in:
  • Chemoselective trifluoromethylation
  • Aralkylation of 2-N-acetylguanine
  • Coupling reactions with terminal alkynes
  • Synthesis of near-IR solid-state fluorescent naphthooxazine dyes
Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • Steroid sulfatase inhibitors
  • Short cationic antimicrobial peptides
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges