Documents
570842
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid
98%
Synonyme(s) :
(2R)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (2R)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (R)-Naproxen
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −66°, c = 1% in chloroform
Pf
156-158 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1
Clé InChI
CMWTZPSULFXXJA-SECBINFHSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable