Documents
570079
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol-1,2,6,6-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
Menthol-plus its 3 isomers-1,2,6,6-d4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10D4H16O
Poids moléculaire :
160.29
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
OC1([2H])C(C(C)C)([2H])CCC(C)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/i6D2,9D,10D
Clé InChI
NOOLISFMXDJSKH-JKQVIGAJSA-N
Catégories apparentées
Application
Contains Menthol-d4, Isomenthol-d4, Neomenthol-d4, Neoisomenthol-d4
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable