Documents
569976
Sigma-Aldrich
Methyl meth-d3-acrylate
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains ≤0.5% hydroquinone as stabilizer
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CD3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Contient
≤0.5% hydroquinone as stabilizer
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
-48 °C (lit.)
Densité
0.964 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(=C)C(=O)OC
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i2D3
Clé InChI
VVQNEPGJFQJSBK-BMSJAHLVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup