Principaux documents
569208
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4C6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5130 (lit.)
Point d'ébullition
204-205 °C (lit.)
Densité
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C12H15NO/c1-2-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)13-10-14/h6-9H,2-5H2,1H3
Clé InChI
PWOKMYGXLFAPHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup