Principaux documents
569100
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5400 (lit.)
pb
201-202 °C (lit.)
Densité
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1cc(Cl)ccc1N=C=O
InChI
1S/C7H3ClFNO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
Clé InChI
HHFPUBQPIUYQJW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup