Principaux documents
568910
Sigma-Aldrich
Tolylene-2,6-diisothiocyanate
97%
Synonyme(s) :
2,6-Toluene diisothiocyanate, 2-Methyl-1,3-phenylene diisothiocyanate
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NCS)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
74-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1c(cccc1N=C=S)N=C=S
InChI
1S/C9H6N2S2/c1-7-8(10-5-12)3-2-4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
Clé InChI
AZXFPXMWSWRZLF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves