Key Documents
568406
Sigma-Aldrich
N-(2-Dimethylaminoethyl)-N-methylformamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.4570 (lit.)
Point d'ébullition
218-219 °C (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-7(2)4-5-8(3)6-9/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
CSLBJRKWKVBRSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup