Key Documents
567817
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert-butylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3C]2C6H3NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5190 (lit.)
Point d'ébullition
264-265 °C (lit.)
Pf
110-115 °C (lit.)
Densité
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)N=C=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO/c1-14(2,3)11-7-8-12(15(4,5)6)13(9-11)16-10-17/h7-9H,1-6H3
Clé InChI
OGRXPRRFOBXEEX-UHFFFAOYSA-N
Attention
Refrigerate
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54.4 °C - closed cup