Principaux documents
567442
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Synonyme(s) :
2-Methyl-5-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
144-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
QKOJLMKWBRBZNQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Monoarylation of dibromoarenes catalyzed by palladium-phosphine in the presence of potassium carbonate
  • Preparation of homoleptic diarylmercurials
  • Suzuki-Miyaura coupling
Notes préparatoires
Dissolve each tablet in 1000 ml H₂O.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable