Principaux documents
567078
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propionate
96%
Synonyme(s) :
Ethyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propanoate
About This Item
Formule linéaire :
H3CO2CCH2SCH2CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.4710 (lit.)
Point d'ébullition
255-256 °C (lit.)
Masse volumique apparente
1.119 g/mL
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCSCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4S/c1-3-12-7(9)4-5-13-6-8(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
JHXZXUGHSUTQTN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable