Principaux documents
567051
Sigma-Aldrich
Tetrakis(acetato)bis(cyclopentadienyl)divanadium(III)
About This Item
Formule linéaire :
C5H5V(OCCH3O)4VC5H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: vanadium
reagent type: catalyst
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.CC(=O)O[V]OC(C)=O.CC(=O)O[V]OC(C)=O
InChI
1S/2C5H5.4C2H4O2.2V/c2*1-2-4-5-3-1;4*1-2(3)4;;/h2*1-5H;4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
GTNGKNSAYHMPTD-UHFFFAOYSA-J
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Promoter sequence and architecture determine expression variability and confer robustness to genetic variants.
Einarsson, et al.
eLife, 11 (2023)
James Budzak et al.
Nature communications, 13(1), 101-101 (2022-01-12)
A Variant Surface Glycoprotein (VSG) coat protects bloodstream form Trypanosoma brucei. Prodigious amounts of VSG mRNA (~7-10% total) are generated from a single RNA polymerase I (Pol I) transcribed VSG expression site (ES), necessitating extremely high levels of localised splicing.