567000
Bis(benzoato)bis(cyclopentadienyl)vanadium(IV)
About This Item
Formule linéaire :
(C5H5)2V(OOCC6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pf
272 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O=C(O[V]23456789%10(OC(=O)c1ccccc1)C%11C2=C3C4=C5%11)c%12ccccc%12.C6%13C7=C8C9=C%10%13