566829
1-Phenylbutanone-tosylhydrazone
97%
About This Item
Pureté
97%
Pf
122-125 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC\C(=N\NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O2S/c1-3-7-17(15-8-5-4-6-9-15)18-19-22(20,21)16-12-10-14(2)11-13-16/h4-6,8-13,19H,3,7H2,1-2H3/b18-17+
Clé InChI
YGGRVJIJEMGVTG-ISLYRVAYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable