Principaux documents
566586
Sigma-Aldrich
Poly[(4,4′-hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride-alt-Acridine Yellow G]
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pf
>400 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
methanol: insoluble
Fluorescence
λex 267 nm; λem 505 nm in chloroform
Caractéristiques et avantages
Fluorescent dye-containing polyimide with good solubility characteristics.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable