Principaux documents
565377
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N,N-diethylaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4N(C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
32-33 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H14BrN/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
NGYMZFJVHHKJQR-UHFFFAOYSA-N
Attention
Low melting solid
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable