Key Documents
564656
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-naphthoic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Methylnaphthalene-1-carboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3C10H6CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
123-127 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2ccccc2c1C(O)=O
InChI
1S/C12H10O2/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
ZSPDYGICHBLYSD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable