Documents
564524
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OCH2CH2CH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
83-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCOc1cc(F)ccc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-5-14-9-6-7(11)3-4-8(9)10(12)13/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
Clé InChI
RUOLRTURPYSKEY-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable