Documents
563676
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3BrClFMg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in THF
Point d'ébullition
65 °C
Densité
0.966 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc([Mg]Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3ClF.BrH.Mg/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
XRNCDMQVKMYTAM-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.2 °C - closed cup