Principaux documents
562386
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-trifluoromethyl-2-azetidinone
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2C3H3N(=O)CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
62-66 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C1CN(Cc2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C11H10F3NO/c12-11(13,14)9-7-15(10(9)16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
LIJGYWMRPFUAIR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable