559261
Ethyl (3-bromobenzoyl)acetate
95%
Synonyme(s) :
3-Bromo-ß-oxo-benzenepropanoic acid ethyl ester, Ethyl 3-(3-bromophenyl)-3-oxopropanoate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.565 (lit.)
Point d'ébullition
255-256 °C (lit.)
Densité
1.416 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
ketone
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H11BrO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
JSVMCOQPWKQNGU-UHFFFAOYSA-N
Application
- Aroylbenzoxepinones for analgesic activity
- (Heteroaryl)(carboxamido)arylpyrrole derivatives with Cdc7 kinase inhibitory activity
- Cambinol analogs for sirtuin inhibition and antitumor activity
- TunePhos-type diphosphine ligands via asymmetric hydrogenation
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves