559202
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
≥95.0%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4COCH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
≥95.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.5700 (lit.)
pb
268-269 °C (lit.)
Densité
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H11BrO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
PBDYXCKRDRCJDC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate can be prepared by employing the following reagents:
- ethyl acetylacetate
- petroleum ether
- NaOH
- 4-bromobenzoyl chloride
Application
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate may be used to synthesize 2-(carboethoxy)-3-(4′-bromo)phenylquinoxaline 1,4-dioxide.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Syntheses and eletroluminescence properties of red emitting copolymers with different lengths of diketopyrrolopyrrole units.
Xu Y, et al.
Synthetic Metals, 160(19), 2135-2142 (2010)
Comparative Use of Solvent-free KF-Al2O3 and K2CO3 in Acetone in the Synthesis of Quinoxaline 1, 4-Dioxide Derivatives Designed as Antimalarial Drug Candidates.
Lima LM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42(7), 1381-1385 (2005)