Documents
558214
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5BBrFO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
225-227 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cccc(Br)c1F
InChI
1S/C6H5BBrFO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,10-11H
Clé InChI
QCLOSORNRRMFIA-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable