Key Documents
557757
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)vinyl-1-nitronaphthalene
98%
Synonyme(s) :
2-[2-(N,N-Dimethyl)aminoethene-1-yl]-1-nitronaphthalene
About This Item
Formule linéaire :
O2NC10H6CH=CHN(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
103.5-107.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)\C=C\c1ccc2ccccc2c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H14N2O2/c1-15(2)10-9-12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)14(12)16(17)18/h3-10H,1-2H3/b10-9+
Clé InChI
ADLFDROCPXPTRU-MDZDMXLPSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable