Principaux documents
557722
Sigma-Aldrich
2-Propoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(OCH2CH2CH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
65-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCOc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-2-7-13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
Clé InChI
ZDPMWYOVDLDQDT-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable