Documents
556092
Sigma-Aldrich
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-tetrazole solution
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3BrN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
97%
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(s1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C5H3BrN4S/c6-4-2-1-3(11-4)5-7-9-10-8-5/h1-2H,(H,7,8,9,10)
Clé InChI
GJHHXCMGAACACG-UHFFFAOYSA-N