Principaux documents
555819
Sigma-Aldrich
(4-Chlorobenzoyl)benzofuran
97%
Synonyme(s) :
2-Benzofuranyl-(4-chlorophenyl)methanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H9ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
147-151 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2cc3ccccc3o2