555797
3-Amino-2-methyl-4(3H)quinazolinone
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
149-152 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=Nc2ccccc2C(=O)N1N
InChI
1S/C9H9N3O/c1-6-11-8-5-3-2-4-7(8)9(13)12(6)10/h2-5H,10H2,1H3
Clé InChI
IQOUPYQSZBDNAW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2-methyl-3-[3′-aminophthalimido]-4(3H)-quinazolinone
- 2-alkyl-3-(methylamino)-4(3H)-quinazolinone
- 3-amino-2-chloromethyl-4(3H)-quinazolinone
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable