Principaux documents
554863
Sigma-Aldrich
1,4-Bis[(3′,7′-dimethyloctyl)oxy]benzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4[OCH2CH2CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
35-38 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCC(C)CCOc1ccc(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1
InChI
1S/C26H46O2/c1-21(2)9-7-11-23(5)17-19-27-25-13-15-26(16-14-25)28-20-18-24(6)12-8-10-22(3)4/h13-16,21-24H,7-12,17-20H2,1-6H3
Clé InChI
KXBVZLQGEJXWDW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable