Key Documents
554677
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalamide
98%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(CONH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
217-220 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1cccc(c1C(N)=O)[N+]([O-])=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable