Principaux documents
554553
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-4-methyl-1,1-diphenyl-1-pentanol
optical purity ee: 99% (HPLC), 98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH(NH2)C(C6H5)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +100°, c = 1 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
144-147 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H23NO/c1-14(2)13-17(19)18(20,15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,14,17,20H,13,19H2,1-2H3/t17-/m1/s1
Clé InChI
XECSMDWXBMBRDE-QGZVFWFLSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup