Documents
554251
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-ethoxy-2-hydroxybenzoate
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
49-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1ccc(OCC)cc1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-8-5-6-9(10(12)7-8)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FXANKCVUGUNPBD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable