Principaux documents
554111
Sigma-Aldrich
2,3,4-(Trimethoxy)bromobenzene
99%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(OCH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.549 (lit.)
Point d'ébullition
105-110 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(Br)c(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-11-7-5-4-6(10)8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
HKCQJLVIFMFOTG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,3,4-(Trimethoxy)bromobenzene can be prepared from 1,2,3-(trimethoxy)benzene via bromination.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Chemo-and Regioselective Bromination of Aromatic Compounds in the Presence of ?-picolinium Bromochromate (?-PBC)/CH.
Mahmoodi NO, et al.
Orient. J. Chem., 27(2), 429-434 (2011)