553611
2-Octyloxytetrahydro-2H-pyran
98%
About This Item
Pureté
98%
Contient
1% potassium carbonate as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Point d'ébullition
62 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-14-13-10-7-9-12-15-13/h13H,2-12H2,1H3
Clé InChI
YGDANXKCMJFKDT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter