Principaux documents
553255
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-1,1,2-triphenylethanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(NH2)C(OH)(C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −236°, c = 1 in chloroform
Pf
128-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N[C@@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19NO/c21-19(16-10-4-1-5-11-16)20(22,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19,22H,21H2/t19-/m0/s1
Clé InChI
ZQNFUXDRYQQYAQ-IBGZPJMESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable