55292
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrachloroaluminate
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥94.5% (HPLC)
95%
Chaîne SMILES
Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.Al.4ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;;;;;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
Clé InChI
PNOZWIUFLYBVHH-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Application
It can also be used as:
- A catalyst to synthesize linear alkylbenzenes by alkylation of benzene with 1-dodecene.
- A solvent in extractive desulfurization of oil products.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.