Principaux documents
552607
Sigma-Aldrich
3-(1-Piperazino)propyl functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 0.8 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Piperazino-3 functionalized silica gel
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.22
Ampleur du marquage
0.8 mmol/g loading
Superficie
500 m2/g
Taille des particules
200-400 mesh
Dimension de pores
60 Å pore size
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.