Principaux documents
550825
Sigma-Aldrich
Zinc chlorothiophenolate
About This Item
Formule linéaire :
Zn(SC6Cl5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
628.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: zinc
reagent type: catalyst
Pf
364-369 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Zn]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.ClH.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5,7H;1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
HOQVHYWMYIDELD-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges