Documents
550140
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-benzoyl-6-nitrobenzofuran
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H10N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
230-234 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(oc2cc(ccc12)[N+]([O-])=O)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10N2O4/c16-13-11-7-6-10(17(19)20)8-12(11)21-15(13)14(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,16H2
Clé InChI
VBCOORLNGQAWSF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable