Documents
550116
Sigma-Aldrich
Methyl (6-chloro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one-2-yl) acetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C8H4ClONHOCH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
159-163 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)CC1Oc2ccc(Cl)cc2NC1=O
InChI
1S/C11H10ClNO4/c1-16-10(14)5-9-11(15)13-7-4-6(12)2-3-8(7)17-9/h2-4,9H,5H2,1H3,(H,13,15)
Clé InChI
CNOULAOXZGSIEF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable