Principaux documents
548987
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzyl bromide
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
38-42 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(Cl)c(CBr)c1
InChI
1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3H,4H2
Clé InChI
UUVDOPTUDWJHFK-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dichlorobenzyl bromide may be used in the synthesis of methyl 5-(2,5-dichlorobenzyloxy)-2-hydroxybenzoate and methyl 4-(2,5-dichlorobenzyloxy)-2-hydroxybenzoate via chemoselective alkylation of the hydroxyl group of the corresponding ester.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Synthesis and bioevaluation of aryl hydroxamates distinguishing between NAD+ and ATP-dependent DNA ligases.
Kukshal V, et al.
MedChemComm, 3(4), 453-461 (2012)