548049
Biphenyl-2-carboxaldehyde
96%
Synonyme(s) :
2-Biphenylcarboxaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D >1.6220 (lit.)
Point d'ébullition
91-92 °C/0.15 mmHg (lit.)
Densité
1.130 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=Cc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O/c14-10-12-8-4-5-9-13(12)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H
Clé InChI
LCRCBXLHWTVPEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter