Key Documents
547794
Sigma-Aldrich
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]neodymium(III)
97%
Synonyme(s) :
1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanamine neodymium(III) salt
About This Item
Formule linéaire :
Nd(N(Si(CH3)3)2)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
625.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: neodymium
Pf
156-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)N([Nd](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Nd/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
Clé InChI
LWKIKGQVWYVALF-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for synthesis of:
  • Imidophosphinate complexes of lanthanides
  • Neodymium methoxides containing thienyl substituents
  • Phenylene-bridged binuclear organolanthanide complexes
  • Near-infrared photoluminescent neodymium(III) complexes
Reagent for:
  • Rare-earth metal carboxylate-based catalysts
  • Regioselective C-H activation
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
36.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges